Få mere at vide
Invitrogen™ Cellelysebuffer II
Artikelnummer. 10069262
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10069262 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10069262 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. FNN0021
Edge
Cell Lysis Buffer II er en højkvalitets, brugsklar lyseringsbuffer, velegnet til fremstilling af celleekstrakter til ELISA , western blotting og antistofperle immunoassays (Luminex ) applikationer.
Cell Lysis Buffer II is a high-quality, ready-to-use lysis buffer suitable for the preparation of cell extracts for ELISA, western blotting, and antibody bead immunoassays (Luminex) applications. The buffer is used for total protein extraction and utilizes detergent-based lysis, eliminating the need for mechanical cell disruption. The formulation helps retain the protein structure and function needed for enzyme assays or immunoassays.
Cell Lysis Buffer II er en højkvalitets, brugsklar lyseringsbuffer, velegnet til fremstilling af celleekstrakter til ELISA , western blotting og antistofperle immunoassays (Luminex ) applikationer. Bufferen bruges til total proteinekstraktion og anvender detergentbaseret lysis, hvilket eliminerer behovet for mekanisk celleafbrydelse. Formuleringen hjælper med at bevare den proteinstruktur og funktion, der er nødvendig for enzymassays eller immunoassays.
Bufferformulering: 50 mM Tris, pH 7,4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 50 mM NaF, 1 mM Na3VO4 , 1% detergent , 0,02% NaN3
Denne cellelysebuffer indeholder ikke proteasehæmmere og bør suppleres med 1 mM PMSF og proteaseinhibitorcocktail (kat.nr. A32955) lige før brug.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 2°C to 8°C
Produkttype Cellelysebuffer
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris