Få mere at vide
Invitrogen™ Nitrocellulose/filterpapirsandwich, 0,45μ m, 8,3 x 7,3 cm
Beskrivelse
Porestørrelsen μpå 0,45 m er ideel til overførsel af proteiner med lav molekylvægt (< 20kDa) og nukleinsyrer (< 300 bp).
- Sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet
- Indeholder ingen støttestoffer eller rengøringsmidler
- Er kompatible med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning
- Giv høj følsomhed med lav baggrund
- Leveres i en færdigskåret, formonteret membran/filterpapir sandwich for nemheds skyld
- Et proteins egenskaber (dvs. ladning, hydrofobicitet osv.) påvirke dets evne til at binde sig til membranoverflader
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og -blotting, Proteiner, Ekspression, isolering og analyse, Western Blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8.3 cm |
| Bredde (metrisk) | 7.3 cm |
| Oversigt | Nitrocellulose Pre-Cut Blotting Membran, 0,45 μm porestørrelse |
| Mængde | 20 sandwiches med membran/filterpapir |
| Format | Sandwich |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | 7.3 cm x 8.3 cm |
| Vis mere |