Få mere at vide
Invitrogen™ Nitrocellulose/filterpapirsandwich, 0,2μ m, 8,3 x 7,3 cm
Artikelnummer. 10368292
Skift visning
Mængde:
20 sandwiches med membran/filterpapir
Artikelnummer. Mængde
10368292 20 sandwiches med membran/filterpapir
1 options
Artikelnummer. 10368292 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til blotting af proteiner og nukleinsyrer
0,2 μm porestørrelse er ideel til overførsel af proteiner med lav molekylvægt (mindre end 20 kDa) og nukleinsyrer (mindre end 300 bp).
  • Sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet
  • Indeholder ingen støttestoffer eller rengøringsmidler
  • Er kompatible med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning
  • Giv høj følsomhed med lav baggrund
  • Leveres i en færdigskåret, formonteret membran/filterpapir sandwich for nemheds skyld
  • Et proteins egenskaber (dvs. ladning, hydrofobicitet osv.) påvirke dets evne til at binde sig til membranoverflader
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og -blotting, Proteiner, Ekspression, isolering og analyse, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8.3 cm
Bredde (metrisk) 7.3 cm
Oversigt Nitrocellulose Pre-Cut Blotting Membran, 0,2 μm porestørrelse
Mængde 20 sandwiches med membran/filterpapir
Format Sandwich
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 7.3 cm x 8.3 cm
Tykkelse 0.8 mm
Produktlinje Novex