Få mere at vide
Invitrogen™ Ni-NTA rensesystem
Artikelnummer. 10093422
Skift visning
Mængde:
6 rensninger
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093422 6 rensninger 5ml
1 options
Artikelnummer. 10093422 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K95001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Indeholder
6 x 2mL harpikskolonner og buffere til naturlig og denaturerende oprensning; 10 ml Ni-NTA agarose.
Designet til oprensning af rekombinante proteiner, der indeholder en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Anvender Ni-NTA nikkel-chelaterende harpiks og leveres med native og denaturerende buffere til effektiv oprensning af rekombinante proteiner under forskellige forhold
His-tagget proteinoprensning, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Affjedring
Produkttype Ni-NTA rensesystem
Indhold og opbevaring Seks 2-ml harpikskolonner og buffere til naturlig og denaturerende oprensning. Ti milliliter Ni-NTA agarose. Opbevares ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Hans Tag
Mængde 6 rensninger