Få mere at vide
Invitrogen™ Ni-NTA Agarose
Beskrivelse
Indeholder
The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
- Ni-NTA Agarose er en nikkelladet affinitetsharpiks, der kan bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
- Proteiner bundet til harpiksen kan elueres med enten lav pH-buffer eller ved konkurrence med imidazol eller histidin
- Et-trins oprensning kan udføres under både native og denaturerende betingelser
- Ni-NTA bruger den chelaterende ligand nitrilotrieddikesyre (NTA) koblet til en tværbundet 6% agaroseharpiks, der er egnet til brug i batch- og tyngdekraftsflow-applikationer
- Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ni-NTA-harpiksen er forladet og i stand til at binde op til 50 mg rekombinant protein pr. 1 ml harpiks. Det leveres som en 50% opslæmning i 30% ethanol. Harpiksen vil fremstå blå i farven, når den lades med Ni 2+ . Opbevares ved +4 °C. Ni-NTA harpiks er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
| Stationær fase | Ni-NTA |
| Type | Agarose |
| Mængde | 10 mL |
| Form | Affjedring |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |