Få mere at vide
Invitrogen™ Ni-NTA Agarose
Artikelnummer. 11540656
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540656 25 mL 25ml
11520656 10 mL 10ml
11530656 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11540656 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R90115
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
Nikkelladet affinitetsharpiks, der kan bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Ni-NTA Agarose er en nikkelladet affinitetsharpiks, der kan bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundet til harpiksen kan elueres med enten lav pH-buffer eller ved konkurrence med imidazol eller histidin
  • Et-trins oprensning kan udføres under både native og denaturerende betingelser
  • Ni-NTA bruger den chelaterende ligand nitrilotrieddikesyre (NTA) koblet til en tværbundet 6% agaroseharpiks, der er egnet til brug i batch- og tyngdekraftsflow-applikationer
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ni-NTA-harpiksen er forladet og i stand til at binde op til 50 mg rekombinant protein pr. 1 ml harpiks. Det leveres som en 50% opslæmning i 30% ethanol. Harpiksen vil fremstå blå i farven, når den lades med Ni 2+ . Opbevares ved +4 °C. Ni-NTA harpiks er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Stationær fase Ni-NTA
Type Agarose
Mængde 25 mL
Form Affjedring
Kolonnetype Affinitetskolonne