Få mere at vide
Invitrogen™ Ni-NTA Agarose
Artikelnummer. 11530656
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
Artikelnummer. 11530656
Brand: Invitrogen™ R90110
Indeholder
The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
Nikkelladet affinitetsharpiks, der kan bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Ni-NTA Agarose er en nikkelladet affinitetsharpiks, der kan bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundet til harpiksen kan elueres med enten lav pH-buffer eller ved konkurrence med imidazol eller histidin
  • Et-trins oprensning kan udføres under både native og denaturerende betingelser
  • Ni-NTA bruger den chelaterende ligand nitrilotrieddikesyre (NTA) koblet til en tværbundet 6% agaroseharpiks, der er egnet til brug i batch- og tyngdekraftsflow-applikationer
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ni-NTA-harpiksen er forladet og i stand til at binde op til 50 mg rekombinant protein pr. 1 ml harpiks. Det leveres som en 50% opslæmning i 30% ethanol. Harpiksen vil fremstå blå i farven, når den lades med Ni 2+ . Opbevares ved +4 °C. Ni-NTA harpiks er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Stationær fase Ni-NTA
Type Agarose
Mængde 100 mL
Form Affjedring
Kolonnetype Affinitetskolonne