Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Prøveforberedelseskit
Artikelnummer. 10165392
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10165392 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10165392 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2008
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1 mL 10 % DDM, 1 mL 5 % Digitonin, 10 mL NativePAGE , 4X prøvebuffer, 0,5 ml NativePAGE 5 % G-250 prøveadditiv
Inkluderer prøveforberedelsesreagenser til nativ gelelektroforese
Sættet indeholder to klar til brug vaskemiddelopløsninger, 10 % DDM (n-dodecyl-β -D-maltosid) og 5% Digitonin, som forbedrer opløseligheden af hydrofobe proteiner og membranproteiner under prøveforberedelse. Prøverne fremstillet med 10% DDM, 5% Digitonin eller NativePAGE Sample Prep Kit er kompatible med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler til naturlig elektroforese, som viser øget opløsning og reduceret striber.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 ml 10% DDM
• 1 ml 5% Digitonin
• 10 ml af NativePAGE™ 4X prøvebuffer
• 0,5 ml NativePAGE™ 5 % G-250 prøveadditiv.
Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Gel Type Native-PAGE
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje NativePAGE
Produkttype PAGE Eksempel Forberedelsessæt
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.