Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Prøvebuffer (4X)
Artikelnummer. 10655853
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10655853 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10655853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2003
 Begrænset vare
På lager
En opløsning, der bruges til at solubilisere native proteinprøver før brug med NativePAGE Gel System
Bufferen bruges sammen med 10 % DDM eller 5 % Digitonin detergenter til at opløse hydrofobe proteiner eller membranproteiner. Denne buffer er også inkluderet i NativePAGE Prøveforberedelseskit. Prøverne fremstillet med 10% DDM, 5% Digitonin eller NativePAGE Sample Prep Kit er kompatible med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler til naturlig elektroforese, der viser øget opløsning og reduceret striber.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 4 X
Gel Type Native-PAGE
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje NativePAGE
Produkttype PAGE Eksempelbuffer