Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Running Buffer Kit
Artikelnummer. 10237832
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10237832 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10237832 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2007
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1L af NativePAGE Løbende buffer (20X), 250mL NativePAGE Katodebufferadditiv (20X)
Indeholder NativePAGE Løbende buffer (20X)
NativePAGE Running Buffer (20X), bruges til at lave NativePAGE Katode- og anodeløbende buffere til brug med en XCell SureLock™ Mini Cell når du løber NativePAGE Geler. Sættet indeholder også NativePAGECathode Buffer Additive (20X), der bruges sammen med NativePAGE Running Buffer for at lave Cathode Running Buffer til systemet.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 L af NativePAGE™ Løbende buffer (20X)
• 250 ml NativePAGE™ Katodebufferadditiv (20X)
Opbevares ved stuetemperatur.
Buffer Kørende buffere
Gel Type Native-PAGE
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Mængde 1 sæt
Produktlinje NativePAGE
Produkttype PAGE Løbende Buffer Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NativePAGE Running Buffer Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol