Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Løbende buffer (20X)
Artikelnummer. 10423092
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10423092 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10423092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges til at lave NativePAGE Katode- og anodeløbende buffere
Til brug med en XCell SureLock™ Mini Cell når du løber NativePAGE Geler.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Buffer Kørende buffere
Koncentration 20 X
Gel Type Native-PAGE
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje NativePAGE
Produkttype PAGE Løbende Buffer