Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ Katodebufferadditiv (20X)
Artikelnummer. 10779663
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10779663
Brand: Invitrogen™ BN2002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til løb NativePAGE Geler
NativePAGE Katodebufferadditiv (20X) tilsættes NativePAGE Running Buffer og den resulterende buffer bruges i katodekammeret i en XCell SureLock™ Minicelle til løb NativePAGE Geler.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Buffer Anode& Katodebuffere
Koncentration 20 X
Gel Type IEF
Produkttype SIDE Katodebufferadditiv
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Produktlinje NativePAGE
Mængde 250 mL