Få mere at vide
Invitrogen™ NativePAGE™ 5 % G-250 prøveadditiv
Artikelnummer. 10433092
Mængde:
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10433092
Brand: Invitrogen™ BN2004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj til prøver fremstillet med NativePAGE Prøvebuffer og rengøringsmidler (10 % DMM eller 5 % Digitonin) lige før påføring af prøverne på NativePAGE geler
Dette tilsætningsstof er også inkluderet i NativePAGE Prøveforberedelseskit. Prøverne fremstillet med 10% DDM, 5% Digitonin eller NativePAGE Sample Prep Kit er kompatible med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler til naturlig elektroforese, der viser øget opløsning og reduceret striber.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Gel Type Native-PAGE
Produkttype SIDE G-250 Prøveadditiv
Gel kompatibilitet NativePAGE™ Geler
Produktlinje NativePAGE
Mængde 0,5 ml