Få mere at vide
Invitrogen™ NativeMark™ Ufarvet proteinstandard
Artikelnummer. 11574986
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
250µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11574986 5 x 50μ L 250µL
1 options
Artikelnummer. 11574986 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC0725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 DKK
    2215.65 DKK / 250µL
    Spare 219.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Leveres i opbevaringsbuffer (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycerol; Ponceau S)
Klar-til-brug proteinstandard designet til molekylvægtestimering af proteiner ved brug af nativ gelelektroforese
Elektroforese under native (ikke-denaturerende) betingelser opretholder den native proteinkonformation, samhørighed af underenheder og biologisk aktivitet. Under naturlig elektroforese adskilles proteiner baseret på deres ladning til masseforhold.
  • Alsidig: anbefales til brug med Novex NativePAGE™ Bis-Tris, gradient Tris-Glycin, eller NuPAGE Novex Tris-acetat geler
  • Omfattende: indeholder markører med en bred vifte af høje molekylvægte, der giver 8 proteinbånd i intervallet 20 1.200 –kDa
  • Praktisk: ingen grund til at tilføje prøvebuffer, bare indlæs og kør
  • Kompatibel: kan visualiseres vha Coomassie™ , sølv eller fluorescerende pletter efter elektroforese eller med Ponceau S, Coomassie , eller andre membranpletter efter Western transfer
  • Gel kompatibilitet: NativePAGE Geler, NovexTris-Glycin Geler, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetat geler
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De NativeMark™ Unstained Protein Standard leveres i opbevaringsbuffer (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glycerol; Ponceau S).
Opbevares ved -20 °C.
Antal markører 8
Klar til at indlæse Ja
Anbefalede applikationer Native geler
Størrelsesområde 20 til 1.200 kDa
Til brug med (applikation) Naturlige geler
Gel kompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, ™Novex Tris-glycingeler, NativePAGE™ Geler, NuPAGE™ Tris-acetat geler
Molekylvægt (g/mol) 1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa
Mængde 5 x 50μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje NativeMARK
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Native PAGE