Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP2 ELISA Kit
Artikelnummer. p-4922251
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10328634
Brand: Invitrogen™ KHC3081
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2) ELISA kvantificerer Hu MMP2 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu MMP2. Metodens princip The Human MMP2 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
MMP (matrix metalloproteinase) er proteolytiske enzymer, der er i stand til at nedbryde bindevævskomponenter. MMP har en fælles aktiveringsmåde, en konserveret aminosyresekvens i den formodede metalbindings-aktive site-region og hæmmes af specifikke vævsinhibitorer af metalloproteinaser (TIMP'er). MMPa og TIMP'er spiller en væsentlig rolle i reguleringen af angiogenese. MMP2 syntetiseres som et proenzym på 631 aminosyrer, som aktiveres ved spaltning af de første 80 aminosyrer og indeholder den grundlæggende struktur af propeptid-, katalytiske- og hæmopexindomæner. Matrixmetalloproteinaserne (MMP'er) er en familie på mindst atten udskilte og membranbundne zincendopeptidaser. Tilsammen kan disse enzymer nedbryde alle komponenterne i den ekstracellulære matrix, herunder fibrillære og ikke-fibrillære kollagener, fibronectin, laminin og basalmembranglycoproteiner. Generelt karakteriserer et signalpeptid, et propeptid og et katalytisk domæne indeholdende det stærkt konserverede zinkbindingssted strukturen af MMP'erne. Funktionelt er MMP2 involveret i vævsremodellering. Mutationer i MMP-2-genet er blevet forbundet med Winchester syndrom og nodulose-arthropati-osteolyse (NAO) syndrom. To transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer af MMP-2, er blevet fundet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P08253
Analyseområde 0,78 til 50 ng/ml
Assay følsomhed <1 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4313
Gen symbol CLG4,CLG4A,MMP-2,MMP-II,MONA,TBE-1
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene MMP-2
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål MMP2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs