Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP2 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
The Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2) ELISA kvantificerer Hu MMP2 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu MMP2. Metodens princip The Human MMP2 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Specifikationer
Specifikationer
| Adgangsnummer | P08253 |
| Analyseområde | 0,78 til 50 ng/ml |
| Assay følsomhed | <1 ng/mL |
| Indhold og opbevaring | Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability. |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Substrattype | Proteases |
| Målarter | ADN |
| Visa mer |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.