Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP2 ELISA Kit
Artikelnummer. 10410455
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10410455 2 x 96 prøver Hver
10328634 96 prøver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410455 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHC3082
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2) ELISA kvantificerer Hu MMP2 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu MMP2. Metodens princip The Human MMP2 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
MMP (matrix metalloproteinase) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. MMP have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPa and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP2 is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids, and contains the basic structure of propeptide, catalytic, and hemopexin domains. The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane-bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc-binding site characterizes the structure of the MMPs. Functionally, MMP2 is involved in tissue remodeling. Mutations in MMP-2 gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms of MMP-2 have been found.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P08253
Analyseområde 0,78 til 50 ng/ml
Assay følsomhed <1 ng/mL
Indhold og opbevaring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Substrattype Proteases
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias 72 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d0172 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d01; CLG4; CLG4A; MMP-2; MMP-II; MONA; TBE-1
Gen-id (Entrez) 4313
Gen symbol CLG4,CLG4A,MMP-2,MMP-II,MONA,TBE-1
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.3%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene MMP-2
Protein aliaser 72 kDa gelatinase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, MMP-2, TBE-1
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Wet Ice
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål MMP2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hr