Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Midi Tris-Glycine Plus Resupply Pack, 4 til 12 %, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 30131045
Skift visning
Wells:
20-brønd
26-brønd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
30131045 26-brønd
30130853 20-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30131045 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. STM5011RS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15460.00 DKK
    12368.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3092.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Novex Tris-Glycin Resupply Pack, Wedgewell formatet forenkler dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede midi-geler, løbebuffer og proteinstiger. Novex Tris-Glycin-geler giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd, baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese.
De Novex Tris-Glycin Resupply Pack, Wedgewell formatet forenkler dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede midi-geler, løbebuffer og proteinstiger. Novex Tris-Glycin-geler giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd, baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese. De tilbyder fleksibilitet til både naturlig og denaturerende proteingelelektroforese. Med en lang holdbarhed og det innovative WedgeWell-format, der muliggør lettere prøveindlæsning, er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De Novex Tris-Glycin Wedgewell Resupply Pack forenkler dit workflow for proteinadskillelse. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede midi-geler, løbebuffer og proteinstiger. Novex Tris-Glycin-geler giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd, baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese. De tilbyder fleksibilitet til både naturlig og denaturerende proteingelelektroforese. Med en lang holdbarhed og det innovative WedgeWell-format, der muliggør lettere prøveindlæsning, er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
Genforsyn Pakkens indhold
  • Novex Tris-Glycine WedgeWell geler (10 æsker, 100 geler)
  • Novex Tris-Glycin Running Buffer, 10X (5 L, Kat. Nr. LC26755)
  • PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om Novex Tris-Glycin geler
Invitrogen Novex Tris-Glycin-geler er baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, hvilket tillader brugen af Laemmli-prøver og løbende buffere. Disse præfabrikerede polyacrylamidgeler er designet til at give reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycin geler indeholder ikke SDS, hvilket gør det muligt for dig at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form, hvilket giver fleksibilitet til begge typer proteingelelektroforese.
Nøgletræk ved Novex Tris-Glycine Gels inkluderer en lang holdbarhed og hurtig adskillelse af dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60 minutter. Gelerne bruger et tris-glycin diskontinuerligt buffersystem, der involverer tre primære ioner: chlorid, glycin og Tris-base, som tilsammen etablerer en drifts-pH på 9,5 i gelens adskillelsesområde. Dette design sikrer velopløste, lige bånd med optimal båndkvalitet sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige præfabrikerede geler, og opfylder dermed dine proteinseparationsbehov med overlegen ydeevne.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. SureLock Tandem-tanken tilbyder hurtig og effektiv elektroforese af midi-geler i et lækagefrit system med minimalt bufferforbrug. De to uafhængige kamre giver mulighed for elektroforese af en eller to geler samtidigt, hvilket sparer buffer og reducerer spild.
Alternativt kan XCell4 SureLock Midi-Cell er et robust og effektivt system til midi-gel elektroforese. Dens iøjnefaldende egenskab er dens kapacitet til samtidig at køre op til fire midi-geler, hvilket muliggør high-throughput proteinanalyse med øget effektivitet og bekvemmelighed. Derudover er SureLock Tandem Midi Gel Tank let tilgængelig igennem Invitrogen Precast Gel Welcome-pakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycine WedgeWell format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Novex Tris-Glycin geler, 10 x 10 geler
• Novex Tris-Glycin Running Buffer (10X), 5 L
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige (10 til 250 kDa)
Gel procent 4 til 12 %
Gel størrelse Midi
Gel Type Tris-Glycin Plus
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 20 til 250 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 26-brønd
Mængde 1 sæt
Til brug med (udstyr) XCell4 SureLock Midi-Cell