Få mere at vide
Invitrogen™ Midi-Gel adaptere
Artikelnummer. 10083602
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10083602 Pakke med 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10083602 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WA0999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 DKK
    298.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 37.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
En æske med 10 geler
Designet til brug med Novex Midi Gel Cassette til at udføre elektroforese
  • Understøtter brug af BioRad Kriteriecelle
  • Leveres også med Novex Midi Gels med adaptersæt
  • Indeholder en pakke med 10 geler.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10/pakke
Gel størrelse Midi
Til brug med (applikation) Proteinelektroforese
Gel kompatibilitet Novex™ Midi Gel Cassette (NuPAGE™ eller Tris-Glycin Gels)
Mængde Pakke med 10 stk.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Novex
Produkttype Midi Gel-adapter
Til brug med (udstyr) Midi Gel Tank