Få mere at vide
Invitrogen™ Mark12™ Ufarvet standard
Artikelnummer. 10154962
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154962 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10154962 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1654.00 DKK
    1438.65 DKK / 1ml
    Spare 215.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1,0 ml (200 påføringer af 5 μl hver) leveres i en plastikflaske. Loading Buffer består af Tris-HCl, glycerol, SDS, Phenol Red og Coomassie Blue G-250
Muliggør den nærmeste estimering af molekylvægten af dit prøveprotein over et bredt molekylvægtsområde.
Mark12 Unstained Standard leveres klar til brug med enten NuPAGE™ tris-glycin eller tricingeler. Coomassie™, sølv eller andre proteinfarvningsmetoder er nødvendige for at visualisere denne standard.
  • 12 polypeptider opløst i skarpe, stramme bånd i området fra 2,5 til 200 kDa
  • Ideel molekylvægt estimering
  • Et format, der er klar til brug, der ikke kræves blanding eller reduktion
  • Gel kompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler
Denne standard er forreduceret og indeholder ikke reducerende reagenser i påfyldningsbufferen.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1,0 ml (200 påføringer af 5μ L hver) leveres i et plastikhætteglas. Loading Buffer består af Tris-HCl, Glycerol, SDS, Phenol Red og Coomassie™ Blå G-250.
Opbevares ved 4 °C.
Antal markører 12
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 2,5 til 200 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, Novex Tricin, ™SDS-PAGE-geler
Molekylvægt (g/mol) 200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Mark12
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE