Få mere at vide
Invitrogen™ Vaskeopløsningskoncentrat (20X), 15 ml
Artikelnummer. 12063609
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12063609 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 12063609 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WB04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Indeholder
Vaskeopløsningskoncentrat indeholder: 15 ml 20X vaskeopløsning
Designet til at imødekomme yderligere løsningsvolumen til protokoller på automatiserede systemer
Til brug med Luminex multipleks paneler. 20X koncentrat indeholder 0,1 % natriumazid.
Se venligst manualen for detaljer om brug af vaskeopløsningskoncentrat
Celleanalyse, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vaskebuffer
Mængde 15 ml
Form Væske
Til brug med (udstyr) Luminex Instrumenter, FlexMAP 3D system, MAGPIX System, Luminex 200 System
Produktlinje MAGPIX
Indhold og opbevaring Vaskeopløsningskoncentrat indeholder:15 ml 20X vaskeopløsning
  • Opbevares ved 15 °C til 30 °C
  • Forsendelsestilstand Våd is