Få mere at vide
Invitrogen™ Lumio™ Green Detection Kit
Beskrivelse
Indeholder
De Lumio™ Green Detection Kit indeholder et hætteglas med Lumio™ Grønt detektionsreagens, fem hætteglas med Lumio™ Gelprøvebuffer og et hætteglas med Lumio™ In-Gel Detection Enhancer.
De Lumio™ Green Detection Kit er et følsomt og meget specifikt sæt til mærkning Lumio™ fusionsproteiner før elektroforese.
- Mærk proteiner fusioneret til en Lumio rækkefølge
- Visualiser resultater umiddelbart efter elektroforese, eliminer gelfarvning og western blotting
- Registrer nanogramniveauer af protein med UV-transilluminator, udstyret med standardkamera (figur 1) eller laserbaseret scanner
Enzym- og proteinaktivitetsanalyser, Lumio Detektion, proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | De Lumio™ Green Detection Kit indeholder et hætteglas med Lumio™ Grønt detektionsreagens, fem hætteglas med Lumio™ Gelprøvebuffer og et hætteglas med Lumio™ In-Gel Detection Enhancer. Opbevares ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Lumio Grøn |
| Produkttype | Pre-Gel Fusion Protein Labeling Kit |
| Produktlinje | Lumio™ |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Målmolekyle | Proteiner (Lumio™ -Mærket) , Proteiner (TC-mærket) |