Få mere at vide
Invitrogen™ Cytokine 30-Plex Human Panel
Artikelnummer. 11320772
Skift visning
Mængde:
100 tests
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320772 100 tests Hver
1 options
Artikelnummer. 11320772 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LHC6003M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Indeholder
Indeholder forblandet antistofcoated capture perler, standard, forblandet detektorantistof, diluenter, SAV-koncentrat, buffere, vaskeopløsning, filterplade, fladbundsplade, komplet protokol og lotspecifikt teknisk datablad.
Specielt designet til at kvantificere humane cytokiner, kemokiner og vækstfaktorer i serum, plasma og vævskultursupernatant
Ved at måle 30 analytter samtidigt giver analysen flere data fra hver prøve, hvilket sparer omkostninger og tid. Denne analyse kan køres alene eller i kombination med andre udvalgte Luminex singleplex-sæt. Panelet anvender magnetiske perler, hvilket letter automatisering, reducerer praktisk tid og øger gennemløb og præcision. Velegnet til brug med Luminex™ 100/200, FLEXMAP 3D™ og MAGPIX™ systemer.
Omfattende Human Analyt Panel
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel til Luminex platformen leverer reagenser til nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af humane proteiner, herunder:
CytoKines : G-CSF, GM-CSF, IFN-α , IFN-γ IL-1β IL-1RA, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40/p70), IL-13, IL-15, IL-17, TNF-α
Kemokiner : Eotaxin, IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1α MIP-1β , RANTES
Vækstfaktorer : EGF, FGF-basisk, HGF, VEGF
Luminex xMAP™ Teknologi —Effektivt og gennemprøvet analytisk værktøj
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel er baseret på xMAP teknologi. Brugen af en suspension perle-baseret teknologi muliggør multipleksing muligheder Luminex analyser. Magnetiske mikrosfærer farves indvendigt med røde og infrarøde fluoroforer af forskellig intensitet. Hver perle får et unikt nummer, eller perleområde, hvilket tillader differentiering af en perle fra en anden. Perler, der er kovalent bundet til forskellige antistoffer, kan blandes i det samme assay ved at bruge et 96-brønds mikropladeformat. Ved afslutningen af sandwich-immunoassayet kan perler aflæses ved hjælp af Luminex 200 eller FLEXMAP 3D detektionssystemer, instrumenter baseret på flowcytometri, to lasere, digital signalbehandling i realtid og xPONENT™ software til at skelne perlefarve (analyt) og analysesignalstyrke (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX System —bringer kraften ved multiplex til alle laboratorier
De MAGPIX systemet kan også bruges til prøveanalyse. Dette instrument bruger xMAP; teknologi og er bygget på lysemitterende dioder (LED'er) til excitation, et CCD-kamera til perle- og analytdetektion og højhastigheds digitale signalprocessorer. De MAGPIX systemet er mere kompakt og robust, hvilket giver et meget omkostningseffektivt, magnetisk perlebaseret multiplekseringsværktøj. Enkel, ud af boksen opsætning giver forskere mulighed for hurtigt at udføre singleplex eller multiplex assays af op til 50 mål i enkelte biologiske prøver. De MAGPIX systemet er let at —bruge, ideelt for både nye og erfarne brugere.
Magnetiske perler lader dig gøre mere med din tid
Anvendelse af magnetiske perler-baserede assays Luminex MagPlex magnetisk mikrosfære. Alle andre assaykomponenter er de samme som de tilsvarende Luminex polystyrenperlebaserede assays, der giver identisk kvalitet og konsistensydelse. MagPlex teknologi udnytter magnetiske egenskaber til at forenkle analysevasketrin og maksimere ensartethed af resultater. Magnetiske perlebaserede assays muliggør også automatisering, reducerer hands-on tid og øger gennemløb og præcision. Brugervenlige protokoller giver dig mulighed for at få dine resultater på så lidt som 3,5 timer. Derudover er disse analyser kompatible med både vakuum- og magnetiske vaskestationer og fungerer godt med MAGPIX system såvel som andet Luminex xMAP platforme.
Mere validering for tillid til dine resultater
Human Cytokine Magnetic 30-Plex Panel er blevet valideret ved hjælp af de samme strenge kriterier, der skelner Luminex analyser. Hvert sæt leveres med en produktindlæg, der beskriver specifikationerne for hver markør i analysen.
  • Overlegen ydeevne: nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af flere proteiner
  • Høj kvalitet: fuldt kvalificerede antistoffer tillader fremragende specificitet og følsomhed
  • Hurtige og nemme protokoller: udfør din multipleksanalyse og analyser dine data typisk på mindre end én dag
Celleanalyse, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 100 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Detektionsmetode Fluorescens
Konjugeret R-PE
Perletype Se produktdokumentation
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se produktdokumentation
Format Forudkonfigureret panel
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje Novex
Protein Cytokin
Protein undertype Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatanter
Indhold og opbevaring Indeholder forblandet antistofcoated capture perler, standard, forblandet detektorantistof, fortyndingsmidler, SAV-koncentrat, buffere, vaskeopløsning, fladbundsplade, komplet protokol og partispecifikt teknisk datablad. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner