Få mere at vide
Invitrogen™ Cytokine 10-Plex Human Panel
Artikelnummer. 10131240
Skift visning
Mængde:
100 tests
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10131240 100 tests Hver
1 options
Artikelnummer. 10131240 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LHC0001M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
Indeholder forblandet antistofcoated capture perler, standard, forblandet detektorantistof, diluenter, SAV-koncentrat, buffere, vaskeopløsning, filterplade, fladbundsplade, komplet protokol og lotspecifikt teknisk datablad.
Måler 10 analytter samtidigt og giver flere data fra hver prøve
Cytokine Human Magnetic 10-Plex Panel til Luminex platformen er specielt designet til at kvantificere human GM-CSF, IFN-γ IL-1β IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 og TNF-α i serum, plasma og vævskultursupernatant. Denne analyse kan køres alene eller i kombination med andre udvalgte Luminex singleplex kits fra Life Technologies . Panelet anvender magnetiske perler, hvilket letter automatisering, reducerer praktisk tid og øger gennemløb og præcision. Panelet er velegnet til brug med Luminex 200™ , FLEXMAP 3D™ , og MAGPIX™ systemer.
Vores omfattende Human Analyt Panel
Human Cytokine Magnetic 10-Plex Panel til Luminex platformen leverer reagenser til nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af humane proteiner, herunder: GM-CSF, IFN-γ IL-1β IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α .
Luminex xMAP™ Teknologi —Effektivt og gennemprøvet analytisk
værktøj Panelet er baseret på xMAP teknologi. Brugen af en suspension perle-baseret teknologi muliggør multipleksing muligheder Luminex analyser. Magnetiske mikrosfærer farves indvendigt med røde og infrarøde fluoroforer af forskellig intensitet. Hver perle får et unikt nummer, eller perleområde, hvilket tillader differentiering af en perle fra en anden. Perler, der er kovalent bundet til forskellige antistoffer, kan blandes i det samme assay ved at bruge et 96-brønds mikropladeformat. Ved afslutningen af sandwich-immunoassayet kan perler aflæses ved hjælp af Luminex 200™ eller FLEXMAP 3D™ detektionssystemer, instrumenter baseret på flowcytometri, to lasere, digital signalbehandling i realtid og xPONENT™ software til at skelne perlefarve (analyt) og analysesignalstyrke (PE) fluorescensintensitet.
MAGPIX System —bringer kraften ved multiplex til alle laboratorier
MAGPIX systemet kan også bruges til prøveanalyse. Dette instrument bruger xMAP teknologi og er bygget på lysemitterende dioder (LED'er) til excitation, et CCD-kamera til perle- og analytdetektion og højhastigheds digitale signalprocessorer. De MAGPIX systemet er mere kompakt og robust, hvilket giver et meget omkostningseffektivt, magnetisk perlebaseret multiplekseringsværktøj. Enkel, ud af boksen opsætning giver forskere mulighed for hurtigt at udføre singleplex eller multiplex assays af op til 50 mål i enkelte biologiske prøver. De MAGPIX systemet er let at —bruge, ideelt for både nye og erfarne brugere.
Magnetiske perler lader dig gøre mere med din tid
Brug af magnetiske perler-baserede analyser Luminex MagPlex magnetisk mikrosfære. Alle andre assaykomponenter er de samme som de tilsvarende Luminex polystyrenperlebaserede assays, der giver identisk kvalitet og konsistensydelse. MagPlex teknologi udnytter magnetiske egenskaber til at forenkle analysevasketrin og maksimere ensartethed af resultater. Magnetiske perlebaserede assays muliggør også automatisering, reducerer hands-on tid og øger gennemløb og præcision. Brugervenlige protokoller giver dig mulighed for at få dine resultater på så lidt som 3,5 timer. Derudover er disse analyser kompatible med både vakuum- og magnetiske vaskestationer og fungerer godt med MAGPIX system såvel som andet Luminex xMAP platforme. En naturlig prøvetest, der sammenligner assays af polystyren og magnetiske perler, viser at magnetiske perler og polystyrenperler giver tilsvarende resultater.
Mere validering for tillid til resultater
Panelet er blevet valideret ved hjælp af de samme strenge kriterier, der skelner Luminex analyser. Sættet indeholder en produktindlæg, der beskriver specifikationerne for hver markør i analysen.
  • Overlegen ydeevne: nøjagtig, reproducerbar og følsom kvantificering af flere proteiner
  • Høj kvalitet: fuldt kvalificerede antistoffer tillader fremragende specificitet og følsomhed
  • Hurtige og nemme protokoller: udfør din multipleksanalyse og analyser dine data typisk på mindre end én dag
Celleanalyse, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 100 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Detektionsmetode Fluorescens
Konjugeret R-PE
Perletype Se produktdokumentation
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se produktdokumentation
Format Forudkonfigureret panel
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje Novex
Protein Cytokin
Protein undertype Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatanter
Indhold og opbevaring Indeholder forblandet antistofcoated capture perler, standard, forblandet detektorantistof, fortyndingsmidler, SAV-koncentrat, buffere, vaskeopløsning, fladbundsplade, komplet protokol og partispecifikt teknisk datablad. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytokine 10-Plex Human Panel
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)