Få mere at vide
Invitrogen™ Stor cellofan
Artikelnummer. 10789243
Skift visning
Mængde:
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10789243 100/pakke Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10789243 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NC2200
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Komponent af Large Gel Drying Kit til tørring af PAGE geler
Large Gel Drying Kit giver en hurtig og nem måde at konsekvent tørre geler uden at revne og kan rumme op til 1 til 4 mini-gel(er) eller en storformatgel.
Geltørring, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 100/pakke; Opbevares ved stuetemperatur
Mængde 100/pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Novex
Produkttype Stor cellofan