Få mere at vide
Invitrogen™ Human IP-10 (CXCL10) ELISA Kit
Beskrivelse
Det humane inflammatoriske protein-10 (Hu IP-10/CXCL10) ELISA kvantificerer Hu IP-10/CXCL10 i humant serum, plasma, spyt, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu IP-10. Metodens princip The Human IP-10/CSCL10solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P02778 |
| Analyseområde | 7,8 til 500 pg/ml |
| Assay følsomhed | <2 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Spyt, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk detektion |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 3627 |
| Vis mere |