Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA Stop Løsning
Artikelnummer. p-4922261
Mængde:
25 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 12043609
Brand: Invitrogen™ SS03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En brugsklar opløsning beregnet til brug som stopopløsning i ELISA applikationer, der bruger peberrodsperoxidase og TMB-substratopløsning.
ELISA Stop Solution er en brugsklar løsning beregnet til brug som stopløsning i ELISA applikationer, der bruger peberrodsperoxidase og TMB-substratopløsning. Da TMB-substratopløsningen reagerer med peberrodsperoxidase, producerer den en udtalt blå farve. Ved afslutningen af TMB-inkubation er et volumen på ELISA Stopopløsning svarende til volumenet af TMB-substratopløsning tilsættes til brøndene for at afslutte peberrodsperoxidasereaktionen. Tilsætning af stopopløsning resulterer i hurtig dannelse af et gult slutprodukt. Den optiske tæthed af dette gule slutprodukt måles ved 450 nm. Det gule slutprodukt er stabilt i tres minutter efter tilsætning af stopopløsning, og derfor bør den optiske tæthed måles inden for dette tidsrum.
For et komplet sæt af ELISA buffere, se ELISA Buffersæt .
Se alle tilgængelige buffere og reagenser til ELISA applikationer .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA Stop Løsning
Mængde 25 ml
Form Væske
Substrattype HRP, TMB
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Omgivende