Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA Stop Løsning
Artikelnummer. 12043609
Skift visning
Mængde:
25 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12043609 25 ml 25ml
11652159 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12043609 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SS03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En brugsklar opløsning beregnet til brug som stopopløsning i ELISA applikationer, der bruger peberrodsperoxidase og TMB-substratopløsning.
ELISA Stop Solution er en brugsklar løsning beregnet til brug som stopløsning i ELISA applikationer, der bruger peberrodsperoxidase og TMB-substratopløsning. Da TMB-substratopløsningen reagerer med peberrodsperoxidase, producerer den en udtalt blå farve. Ved afslutningen af TMB-inkubation er et volumen på ELISA Stopopløsning svarende til volumenet af TMB-substratopløsning tilsættes til brøndene for at afslutte peberrodsperoxidasereaktionen. Tilsætning af stopopløsning resulterer i hurtig dannelse af et gult slutprodukt. Den optiske tæthed af dette gule slutprodukt måles ved 450 nm. Det gule slutprodukt er stabilt i tres minutter efter tilsætning af stopopløsning, og derfor bør den optiske tæthed måles inden for dette tidsrum.
For et komplet sæt af ELISA buffere, se ELISA Buffer Kit (Cat. Nej. CNB0011).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA Stop Løsning
Mængde 25 ml
Form Væske
Substrattype HRP, TMB
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Forsendelsestilstand Omgivende