Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA Stop Løsning
Beskrivelse
ELISA Stop Solution er en brugsklar løsning beregnet til brug som stopløsning i ELISA applikationer, der bruger peberrodsperoxidase og TMB-substratopløsning. Da TMB-substratopløsningen reagerer med peberrodsperoxidase, producerer den en udtalt blå farve. Ved afslutningen af TMB-inkubation er et volumen på ELISA Stopopløsning svarende til volumenet af TMB-substratopløsning tilsættes til brøndene for at afslutte peberrodsperoxidasereaktionen. Tilsætning af stopopløsning resulterer i hurtig dannelse af et gult slutprodukt. Den optiske tæthed af dette gule slutprodukt måles ved 450 nm. Det gule slutprodukt er stabilt i tres minutter efter tilsætning af stopopløsning, og derfor bør den optiske tæthed måles inden for dette tidsrum.
For et komplet sæt af ELISA buffere, se ELISA Buffersæt .
Se alle tilgængelige buffere og reagenser til ELISA applikationer .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Stop Løsning |
| Mængde | 1 l |
| Form | Væske |
| Substrattype | HRP, TMB |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |