Få mere at vide
Invitrogen™ Incubation Tray, 10 x 14 cm
Artikelnummer. 12060146
Skift visning
Mængde:
8 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12060146 8 stk. Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 12060146 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
Eight plastic trays and eight lids
Enables convenient and even staining of E-PAGE™ blots
  • Suitable for use with immunodetection or blot stains
  • L x W x D: 10 x 14 x 3cm
Protein Gel Electrophoresis, Protein Gel Staining and Imaging, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Incubation Tray
Indhold og opbevaring Each pack of Incubation Trays provides 8 plastic trays and 8 lids. Store at room temperature.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Novex
Mængde 8 stk.