Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Kit
Artikelnummer. p-4918919
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Packungsgröße:
192 tests
96 tests
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
10786703 96 prøver 96 tests
10232593 2 x 96 prøver 192 tests
10650924 5 x 96 prøver Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10786703 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KHC0081
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 8 (Hu IL-8) ELISA kvantificerer Hu IL-8 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-8. Metodens princip The Human IL-8 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) er en proinflammatorisk faktor med 72 aminosyrer, som tilhører CXC-underfamilien af chemokiner og er bundet af celleoverfladereceptorerne IL-8RA og IL-8RB. IL-8 fungerer som en kemotiltrækningsmiddel og potent angiogen faktor. Udtrykket og sekretionen af IL-8 kan induceres af forskellige inflammatoriske stimuli i mange celler, herunder makrofager og endotelceller. I endotelceller findes IL-8 i opbevaringsvesikler kaldet Weibel-Palade-legemer. IL-8, først isoleret fra osteosarkomceller, indeholder ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyresekvens) og signaler gennem CXCR1- og CXCR2-receptorerne. Tidligere nomenklatur for IL-8 inkluderer neutrofilaktiverende protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocytafledt neutrofilaktiverende peptid (MONAP) og protein 3-10C. IL-8 og ti andre medlemmer af CXC-kemokingenfamilien danner en kemokin-genklynge i et område kortlagt til kromosom 4q. Kræftstudier har påvist en rolle for IL-8 i angiogenese og vækst af tumorer, og IL-8 menes at spille en rolle i patogenesen af bronkiolitis, en almindelig luftvejssygdom forårsaget af virusinfektion.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adgangsnummer P10145
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed <5 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokines& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolær makrofag kemotaktisk faktor I; alveolær makrofag-afledt kemotaktisk faktor-I; AMCF-I; ANX7; beta-endotelcelle-afledt neutrofil aktiverende peptid; beta-tromboglobulin-lignende protein; chemokin (C-X-C motiv) ligand 8; C-X-C motiv chemokin 8; C-X-C motiv chemokin ligand 8; CXCL8; cytokin 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocytkemotaktisk protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; Interleukin-8; Interleuklin-8 forløber; LECT; LUCT; lungekæmpecellekarcinom afledt af kemotaktisk protein; lymfocytafledt neutrofilaktiverende peptid; lymfocytafledt neutrofilaktiverende faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocytafledt neutrofil kemotaktisk faktor; monocytafledt neutrofilaktiverende peptid; NAF; NAP1; NAP-1; neutrofil aktiverende peptid 1; neutrofil og T-lymfocyt kemotaktisk og aktiverende faktor; Neutrofil tiltræknings-/aktiveringsprotein 1; neutrofil tiltrækkende protein/aktiveringsprotein-1; Neutrofil-aktiverende faktor; neutrofil-aktiverende peptid 1; Neutrofil-aktiverende protein 1; Permeabilitetsfaktor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; lille inducerbar cytokin underfamilie B, medlem 8; SNX; SYNEXIN; T-celle kemotaktisk faktor; tumornekrosefaktor-induceret gen 1(Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolær makrofag kemotaktisk faktor I; alveolær makrofag-afledt kemotaktisk faktor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelialcelle-afledt neutrofil aktiverende peptid; beta-tromboglobulin-lignende protein; chemokin (C-X-C motiv) ligand 8; C-X-C motiv kemokin 8; C-X-C motiv kemokin ligand 8; CXCL8; cytokin 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocytkemotaktisk protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8 (9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; Interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 forløber; LECT; LUCT; lungekæmpecellekarcinom-afledt kemotaktisk protein; lymfocyt-afledt neutrofilaktiverende peptid; lymfocyt-afledt neutrofilaktiverende faktor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyt-afledt neutrofil kemotaktisk faktor; monocyt-afledt neutrofil-aktiverende peptid; NAF; NAP1; NAP-1; neutrofil aktiverende peptid 1; neutrofil og T-lymfocyt kemotaktisk og aktiverende faktor; neutrofil tiltræknings-/aktiveringsprotein 1; neutrofil tiltrækningsprotein/aktiveringsprotein-1; neutrofil-aktiverende faktor; neutrofil-aktiverende peptid 1; Neutrofilaktiverende protein 1; Permeabilitetsfaktor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; Lille inducerbar cytokin-underfamilie B, medlem 8; SNX; SYNEXIN; T-celle kemotaktisk faktor; tumornekrosefaktor-induceret gen 1; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1
Gen-id (Entrez) 3576
Gen symbol GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
Interassay CV 6.1%
Intraassay CV 3.9%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Præcision <5 pg/mL
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål IL-8
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human IL-8 ELISA Kit
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.