Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Kit
Artikelnummer. 10650924
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Pakke med 5
Artikelnummer. 10650924
Brand: Invitrogen™ KHC0081C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 8 (Hu IL-8) ELISA kvantificerer Hu IL-8 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-8. Metodens princip The Human IL-8 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) er en pro-inflammatorisk faktor på 72 aminosyrer, som tilhører CXC-underfamilien af kemokiner og er bundet af celleoverfladereceptorerne IL-8RA og IL-8RB. IL-8 fungerer som en kemoattraktant og potent angiogen faktor. Ekspressionen og sekretionen af IL-8 kan induceres af forskellige inflammatoriske stimuli i mange celler, herunder makrofager og endotelceller. I endotelceller er IL-8 til stede i lagervesikler kaldet Weibel-Palade-legemer. IL-8, først isoleret fra osteosarkomceller, indeholder ELR-motivet (N-terminal Glu-Leu-Arg aminosyresekvens) og signaler gennem CXCR1- og CXCR2-receptorerne. Tidligere nomenklatur for IL-8 inkluderer neutrofilaktiverende protein 1 (NAP-1), granulocytkemotaktisk protein 1 (GCP-1), monocyt-afledt neutrofilaktiverende peptid (MONAP) og protein 3-10C. IL-8 og ti andre medlemmer af CXC-kemokingen-familien danner en kemokin-genklynge i en region kortlagt til kromosom 4q. Kræftundersøgelser har vist en rolle for IL-8 i angiogenese og vækst af tumorer, og IL-8 menes at spille en rolle i patogenesen af bronchiolitis, en almindelig luftvejssygdom forårsaget af virusinfektion.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P10145
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed <5 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3576
Gen symbol GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
Interassay CV 6.1%
Intraassay CV 3.9
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Præcision <5 pg/mL
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-8
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min