Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit
Artikelnummer. p-4918909
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10334403 96 prøver 96 tests
10484943 2 x 96 prøver 192 tests
10571855 5 x 96 prøver Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334403 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHC0061
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA kvantificerer Hu IL-6 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-6 er et gen, der koder for en cytokin, som spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet, der produceres af dette gen, er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transkriptionel inflammatorisk respons via interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er involveret i en bred vifte af inflammationsrelaterede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil leddegigt. Forhøjede niveauer af det kodede protein er fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 inkluderer Kaposi sarkom og leddegigt samt systemisk juvenil.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde 7,8 til 2500 pg/ml
Assay følsomhed <2 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias B-celle differentieringsfaktor; B-celle hybridom vækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridom vækstfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-celledifferentieringsfaktor; B-celle hybridomvækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomvækstfaktor; IfnB2; IFN-beta-2; IL6; ILg6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6; BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 6.2%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Præcision <2 pg/mL
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål IL-6
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 3 hr
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human IL-6 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid