Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit
Beschreibung
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA kvantificerer Hu IL-6 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Våd is
Spezifikation
Spezifikation
| Adgangsnummer | P05231 |
| Analyseområde | 7,8 til 2500 pg/ml |
| Assay følsomhed | <2 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability. |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokines & Receptors |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Mehr anzeigen |