Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA kvantificerer Hu IL-6 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-6. Metodens princip The Human IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P05231 |
| Analyseområde | 7,8 til 2500 pg/ml |
| Assay følsomhed | <2 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet. |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokiner& Receptorer |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Human IL-6 ELISA Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid