Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Kit
Artikelnummer. 10150573
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150573 2 x 96 prøver Hver
10130573 96 prøver 96 tests
10140573 5 x 96 prøver Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10150573 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHC0012
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
ELISA
Det humane interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA kvantificerer Hu IL-1β i humant serum, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin, der udtrykkes af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv proform, der akkumuleres i cytosolen. Kløvning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa-protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stressforhold og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser behandlingen af caspase-1-prækursoren til dens aktive form, som igen kløver pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til den klassiske ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændigt forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretionen af det ukløvede protein påvises under visse biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge deles med IL-1 alpha. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem konkurrencepræget hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i det medfødte værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og igangsætte akutfase-responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta har været forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande, hvor IL-1 beta neutraliserer antistoffer, potentiel terapeutisk værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 3,9 til 250 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias catabolin; cytokin; Hæmatopoietin 1 (H1); IFN beta-inducerende faktor; IL 1B; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 forløber; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta-forløber; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta; interleukin 1-beta; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta-forløber; interleukin-1 beta-forløber (AA -113 til 153); interleukin-1 beta-proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymfocytproliferationspotentierende faktor; osteoklastaktiverende faktor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-betacatabolin; cytokin; Hæmatopoietin 1 (H1); IFN beta-inducerende faktor; IL1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 forløber; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta-forløber; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta-forløber; interleukin-1 beta-forløber (AA -113 til 153); interleukin-1 beta-proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymfocytproliferationsforstærkende faktor; Osteoklastaktiverende faktor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL-1; IL1-BETA; IL1F2
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 6.6%
Intraassay CV 4.4%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Præcision 1 pg/mL
Protein aliaser IL-1 beta, Catabolin
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål IL-1 beta
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 55 minutter