Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Kit
Artikelnummer. 10140573
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10140573
Brand: Invitrogen™ KHC0011C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det humane interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA kvantificerer Hu IL-1β i humant serum, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) er et proinflammatorisk cytokin udtrykt af monocytter, makrofager og dendritiske celler. IL-1 beta syntetiseres som reaktion på inflammatoriske stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form, der akkumuleres i cytosolen. Spaltning af pro-IL-1 beta til det aktive 17 kDa protein kræver aktivering af inflammasomer, som er multiproteinkomplekser, der reagerer på patogener, stresstilstande og andre faresignaler. Inflammasomaktivering udløser forarbejdningen af caspase-1-precursoren til dens aktive form, som igen spalter pro-IL-1 beta. IL-1 beta mangler et signalsekvenspeptid til klassisk ER/Golgi-vej og udskilles sammen med caspase-1 via en alternativ og ufuldstændig forstået mekanisme. Selvom IL-1 beta oftest udskilles i sin aktive form, kan sekretion af det ikke-spaltede protein være påviselig under nogle biologiske forhold. IL-1 beta signalerer gennem to receptorer, IL-1RI og IL-1RII, som begge er delt med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereres af IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), et protein produceret af mange celletyper, som blokerer receptorbinding gennem kompetitiv hæmning. IL-1 beta spiller en vigtig rolle i medfødt værtsforsvar ved at udløse produktionen af andre proinflammatoriske cytokiner i målceller og initiere akut-fase responser på infektion og skade. Forhøjede niveauer af IL-1 beta er blevet forbundet med mange kroniske inflammatoriske tilstande IL-1 beta-neutraliserende antistoffers potentielle terapeutiske værdi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01584
Analyseområde 3,9 til 250 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3553
Gen symbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 6.6%
Intraassay CV 4.4
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Præcision 1 pg/mL
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-1 beta
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 55 min
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt