Få mere at vide
Invitrogen™ Porcin IL-10 ELISA Kit
Artikelnummer. 10354393
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10354393
Brand: Invitrogen™ KSC0101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Porcine Interleukin 10 (Por IL-10) ELISA kvantificerer Por IL-10 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Por IL-10. Metodens princip The Porcine IL10 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IL-10 koder for et protein, der fungerer som et cytokin og primært produceres af monocytter, med en vis produktion af lymfocytter. Dette cytokin har forskellige virkninger på immunregulering og inflammation, herunder nedregulering af ekspressionen af Th1 cytokiner, MHC klasse II Ags og costimulerende molekyler på makrofager. Det forbedrer også B-cellernes overlevelse, proliferation og antistofproduktion. Derudover kan IL-10 blokere NF-kappa B-aktivitet og er involveret i reguleringen af JAK-STAT-signalvejen. Knockout-undersøgelser i mus har antydet, at dette cytokin er en essentiel immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i dette gen er blevet forbundet med en øget modtagelighed for HIV-1-infektion og leddegigt. Sygdomme forbundet med IL10 omfatter graft-versus-host-sygdom og human immundefektvirus type 1.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q29055
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed <3 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Svin
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 397106
Gen symbol CSIF,IL-10
Interassay CV 7.2%
Intraassay CV 5.1
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Præcision <3 pg/mL
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IL-10
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 hrs