Få mere at vide
Invitrogen™ Svin IFN gamma ELISA Kit
Artikelnummer. p-4922222
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10029452
Brand: Invitrogen™ KSC4021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Porcine Interferon gamma (Porcine IFN-γ ) ELISA kvantificerer svin IFN-gamma i serum, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant svine-IFNγ . Metodens princip The Porcine IFNγ fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) er en makrofagaktiveringsfaktor og immuninterferon, der primært produceres af T-lymfocytter og naturlige dræberceller som reaktion på antigener, mitogener, Staphylococcus enterotoxin B, phytohæmaglutanin og andre cytokiner. IFN gamma er et dimert protein bestående af to underenheder på 146 aminosyrer. IFN gamma er et glycoprotein, der funktionelt eksisterer som en homodimer på ca. 45 kDa. På SDS-PAGE vises IFN gamma som en kombination af 25, 20 og mindre 15,5 kDa bånd som et resultat af differentiel glycosylering. Den biologiske aktivitet af IFN gamma-homodimeren er meget artsspecifik. Humant IFN gamma viser ikke krydsreaktivitet med mus. IFN gammafunktion inkluderer følgende: antiviral aktivitet, tumor antiproliferativ aktivitet, induktion af klasse I og II MHC, makrofagaktivering og forbedret immunoglobulinsekretion af B-lymfocytter. IFN gamma er involveret i cytokinregulering og virker også synergistisk med andre cytokiner. Aktivering af IFN gamma sker gennem binding af IFN gamma receptor I og II og aktivering af JAK-STAT pathwayen. IFN gamma viser ikke nogen homologi med IFN alfa eller IFN beta, men human IFN gamma viser ca. 40% sekvenshomologi med muse IFN gamma. IFN gamma opreguleres af IL2, FGF basic, EGF og nedreguleres af vitamin D3 eller DMN. IFN gamma-genmutationer er forbundet med aplastisk anæmi.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P17803
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed <2 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter Svin
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 396991
Gen symbol IFNG
Inkubationstid 3 hr.
Interassay CV 7.8%
Intraassay CV 4.2
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene IFN-γ
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål IFN gamma
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 hrs