Få mere at vide
Invitrogen™ Svin IFN gamma ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Porcine Interferon gamma (Porcine IFN-γ ) ELISA kvantificerer svin IFN-gamma i serum, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant svine-IFNγ . Metodens princip The Porcine IFNγ fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P17803 |
| Analyseområde | 7,8 til 500 pg/ml |
| Assay følsomhed | <2 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Serum, Supernatant |
| Målarter | Svin |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk detektion |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 396991 |
| Vis mere |