Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ IEF Sample Buffer pH 3-10 (2X)
Artikelnummer. 11539076
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11539076 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11539076 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5311
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En optimeret forblandet IEF-prøvebuffer
Novex IEF Sample Buffer pH 3-10 (2X) er optimeret forblandet IEF prøvebuffer til brug med Novex pH 3-10 IEF geler. IEF er en følsom teknik, som påvirkes af mange faktorer. De optimerede forblandede IEF-buffere reducerer variabilitet og sikrer ensartede resultater.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 2 X
Gel Type IEF
pH-område 3 til 10
Gel kompatibilitet Novex™ IEF geler
Mængde 25 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Novex
Produkttype IEF-prøve-buffer