Få mere at vide
Invitrogen™ IEF-markør 3-10
Artikelnummer. 10413442
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10413442 500μ L 500µL
1 options
Artikelnummer. 10413442 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 3921201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Leveres i 10% glycerol indeholdende bromphenolblåt (0,01%) og methylrødt (0,01%)
Brugsklar proteinmarkør specielt udviklet til IEF-applikationer
IEF Marker 3-10 Marker fungerer godt på alle vandrette og vertikale endimensionelle IEF-geler og kan bruges til både native og denaturerende forhold (f.eks. 8M urinstof).
  • Et klar-til-brug format til IEF geler
  • Ideel pI-bestemmelse af ukendte proteinprøver
  • Overvågning af separation på IEF-geler
  • Én standard, der gælder for alle IEF-geler (lodret/vandret)
  • 13 oprensede isoformer— ikke behov for ekstra“ Højt pI-område” eller“ Lavt pI-område” markører
  • Oprensede, saltfrie proteinkomponenter
  • Gel kompatibilitet: Novex IEF geler
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring IEF-markøren 3-10 leveres i 10% glycerolindeholdende Bromophenol Blue (0,01%) og Methylrød (0,01%).
Opbevar i fryser (-5 til -30 °C).
Antal markører 13
Klar til at indlæse Ja
Anbefalede applikationer IEF geler
Størrelsesområde 3,5 til 10,7 pi
Til brug med (applikation) IEF gels
Gel kompatibilitet Novex™ IEF geler
Molekylvægt (g/mol) 10.7, 9.5, 8.3, 8.0, 7.8, 7.4, 6.9, 6.0, 5.3, 5.2, 4.5, 4.2, 3.5
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produkttype IEF-markør
Plet type Plettet
Systemtype IEF