Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ IEF katodebuffer pH 3-7 (10X)
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Novex IEF katodebuffer pH 3-7 (10X) er optimeret forblandet IEF katodebuffer til brug med Novex pH 3-7 IEF geler. IEF er en følsom teknik, som påvirkes af mange faktorer. De optimerede forblandede IEF-buffere reducerer variabilitet og sikrer ensartede resultater.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Buffer | Anode& Katodebuffere |
| Koncentration | 10 X |
| Gel Type | IEF |
| pH-område | 3 til 7 |
| Produkttype | IEF katodebuffer |
| Gel kompatibilitet | Novex™ IEF geler |
| Produktlinje | Novex™ |
| Mængde | 125 mL |
| Forsendelsestilstand | Våd is |