Få mere at vide
Invitrogen™ IEF katodebuffer pH 3-10 (10X)
Artikelnummer. 11529076
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11529076 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 11529076 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5310
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En optimeret forblandet IEF katodebuffer
IEF katodebuffer pH 3-10 (10X) er optimeret forblandet IEF katodebuffer til brug med Novex pH 3-10 IEF geler. IEF er en følsom teknik, som påvirkes af mange faktorer. De optimerede forblandede IEF-buffere reducerer variabilitet og sikrer ensartede resultater.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Buffer Anode& Katodebuffere
Koncentration 10X
Gel Type IEF
pH-område 3 til 10
Gel kompatibilitet Novex™ IEF geler
Mængde 125 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype IEF katodebuffer