Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ IEF Anode Buffer (50X)
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Novex IEF Anode Buffer (50X) er optimeret forblandet IEF-anodebuffer til brug med Novex IEF geler. IEF er en følsom teknik, som påvirkes af mange faktorer. De optimerede forblandede IEF-buffere reducerer variabilitet og sikrer ensartede resultater.
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Buffer | Anode& Katodebuffere |
| Koncentration | 50 X |
| Gel Type | IEF |
| Produkttype | IEF Anode Buffer |
| Gel kompatibilitet | Novex™ IEF geler |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 100 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |