Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919175
Mængde:
10 sæt
3 x 10 sæt
Dimensioner (LxB):
Mini, 8 cm x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 3
Artikelnummer. 11330982
Brand: Invitrogen™ IB401032
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
Bruges til at overføre proteiner med iBlot Geloverførselsenhed
De iBlot Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot Geloverførselsenhed. De iBlot Transfer Stacks er engangsstabler, der kommer i tre varianter til forskellige anvendelser: iBlotGel Transfer Stacks har integrerede PVDF eller nitrocellulose transfer membraner til at udføre tør blotting af proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har en integreret nylon transfer membran til at udføre tør blotting af DNA, og iBlot Western Detection Stacks bruges til at udføre Western detektion på tidligere blottet nitrocellulose- eller PVDF-membraner. hver iBlot Transfer Stack indeholder en kobberelektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner eller DNA.
PVDF membran
  • 0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens
  • Har højere bindingsevne end nitrocellulose
  • Foraktiveret og klar til brug uden forbehandling med alkoholer
  • Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning
  • Binder proteiner på grund af hydrofobe interaktioner
  • Proteinbindingskapacitet: 240 μg/cm 2
Overfør stakstørrelser
  • Den almindelige størrelse (13 x 8,3 cm) bruges til alle Novex midi-gel typer (eller tilsvarende) og E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministørrelsen (8 x 8 cm) bruges til alle Novex mini-geler (eller tilsvarende)
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 3 x 10 sæt
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring 30 sæt transferstakke i 3 æsker. Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) Mini, 8 cm x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 30 klatter
Grønne funktioner Bæredygtig bortskaffelse
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato