Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, PVDF, mini
Beskrivelse
Indeholder
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
De iBlot Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot Geloverførselsenhed. De iBlot Transfer Stacks er engangsstabler, der kommer i tre varianter til forskellige anvendelser: iBlotGel Transfer Stacks har integrerede PVDF eller nitrocellulose transfer membraner til at udføre tør blotting af proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har en integreret nylon transfer membran til at udføre tør blotting af DNA, og iBlot Western Detection Stacks bruges til at udføre Western detektion på tidligere blottet nitrocellulose- eller PVDF-membraner. hver iBlot Transfer Stack indeholder en kobberelektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner eller DNA.
PVDF membran
- 0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens
- Har højere bindingsevne end nitrocellulose
- Foraktiveret og klar til brug uden forbehandling med alkoholer
- Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning
- Binder proteiner på grund af hydrofobe interaktioner
- Proteinbindingskapacitet: 240 μg/cm 2
Overfør stakstørrelser
- Den almindelige størrelse (13 x 8,3 cm) bruges til alle Novex midi-gel typer (eller tilsvarende) og E-PAGE™ 48 eller 96 geler
- Ministørrelsen (8 x 8 cm) bruges til alle Novex mini-geler (eller tilsvarende)
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |
| Mængde | 10 sæt |
| Format | Overførselsstak |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Indhold og opbevaring | 10 sæt transferstakke i 1 æske. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
| Vis mere |