Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ DNA-overførselsstak
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10697444
Type:
DNA-overførselsstak
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10697444
Brand: Invitrogen™ IB801001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
hver iBlot DNA Transfer Stack indeholder svampe, katode- og anodeelektroder og en nylonmembran, præmonteret og primet med en proprietær formulering for optimal overførsel af DNA fra gelen til membranen. Overførselsstabler tilbydes i 10-pakstørrelser.
Hurtigt og effektivt system til overførsel af DNA fra agarose- eller polyacrylamidgeler på syv minutter
I modsætning til kapillær-, vakuum- eller elektroblotting kræver tør blotting ingen ekstra buffere eller væsker, hvilket resulterer i mindre resultatvariabilitet.
  • Tidsbesparelser overfører —DNA på 7 minutter i stedet for 16 timer
  • Reproducerbarhed —konsistente blot-forberedelse og kørebetingelser
  • Bekvemmelighed —undgå rodede buffere og besværligt forberedelsesarbejde
  • Består af en geloverførselsenhed og overførselsstabler
  • Overførselsstabler er formonterede og kun beregnet til engangsbrug
  • Porestørrelse: 0,2 μm
  • Gelstørrelse: Midi (8 x 13 cm)
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og -blotting, Southern-blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver iBlot™ DNA Transfer Stack indeholder svampe, katode- og anodeelektroder og en nylonmembran, præmonteret og primet med en proprietær formulering for optimal overførsel af DNA fra gelen til membranen. Overførselsstakke tilbydes i 10-pak størrelser. Butik iBlot™ DNA-overførselsstabler ved stuetemperatur. Dette produkt er garanteret holdbart i 2 måneder, når det opbevares korrekt.
Til brug med (udstyr) iBlot
Gel kompatibilitet Polyacrylamid Gel, Agarose Gel
Gel størrelse Midi (8 x 13 cm)
Membrankompatibilitet Nylon
Overførselsmåde Dry
Produktlinje iBlot
Type DNA-overførselsstak
Grønne funktioner Bæredygtig bortskaffelse
membran Nylon Membran
Porestørrelse 0,2 mikron
Mængde 10 stakke