Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ HRP kromogent substrat (TMB)
Artikelnummer. 10388413
Skift visning
Mængde:
1 x 250 ml flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388413 1 x 250 ml flaske 250ml
1 options
Artikelnummer. 10388413 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WP20004
 Begrænset vare
På lager
Klar til brug enkeltkomponent reagens, der bruges til følsom påvisning af en peberrodsperoxidase (HRP) på western blot og dot blot membraner
Bestående af en klar-til-brug løsning af TMB, den Novex™ HRP kromogent substrat danner en blå præcipatat-op-reaktion med peberrodsperoxidase (HRP).
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 x 250 ml flaske
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Farve Blå
Indhold og opbevaring Enkelt flaske mærket: Novex™ HRP kromogent substrat (TMB). Undgå udsættelse for lys. Opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Produktlinje Novex
Substrater TMB