Få mere at vide
Invitrogen™ HiMark™ Forfarvet proteinstandard
Artikelnummer. 10237532
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
250µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10237532 250μ L 250µL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10237532 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 DKK
    2644.65 DKK / 250µL
    Spare 395.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
250 μL af HiMark™ Præ-farvet HMW Protein Standard; Opbevaringsbuffer: Tris-HCl, Formamid, SDS, Phenol Red
Designet til analyse af højmolekylære proteiner på NuPAGE™ Novex™ Tris-acetat geler
  • Omfattende - indeholder markører med en bred vifte af høje molekylvægte, der giver ni proteinbånd i området fra 30 til 460 kDa
  • Praktisk - en klar til brug formulering eliminerer behovet for at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug
  • Effektiv - muliggør nem visualisering af elektroforese og hurtig evaluering af vestlig overførselseffektivitet
  • Kompatibel - beregnet til brug med NuPAGE Novex 3 til 8 % og 7 % Tris-acetat geler under denaturerende betingelser
  • Kan også bruges med NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gels med NuPAGE MOPS Running Buffer og Novex 4% Tris-Glycin Gel, men for at opnå de bedste resultater med HMW-proteiner, brug altid NuPAGE Novex Tris-acetat geler
  • Gel kompatibilitet: NovexTris-Glycin Gels, NuPAGE Tris-acetat geler
HiMark™ High Molecular Weight Protein Standard fås også i et ufarvet format
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: 250μ L af HiMark™ Præ-farvet HMW Protein Standard
Storage Buffer: Tris-HCl, Formamid, SDS, Phenol Red
Opbevaring: Opbevares ved -°20 C
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 9
Klar til at indlæse Ja
Anbefalede applikationer Tris-acetat geler
Størrelsesområde 30 til 460 kDa
Til brug med (applikation) Tris-acetat-geler
Gel kompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Tris-acetat geler
Molekylvægt (g/mol) 460, 268, 238, 171, 117, 71, 55, 41, 31 kDa
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje HiMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Pink
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiMark Pre-stained Protein Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide