Få mere at vide
Invitrogen™ HiMark™ Ufarvet proteinstandard
Artikelnummer. 10655593
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10655593 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10655593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4940.00 DKK
    4297.65 DKK / 250µL
    Spare 642.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til analyse af højmolekylære proteiner på Novex™ NuPAGE™ Tris-acetat geler
  • Omfattende - Indeholder markører med en bred vifte af høje molekylvægte, der giver ni proteinbånd i intervallet 30-460kDa
  • Praktisk - En klar-til-brug formulering eliminerer behovet for at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug
  • Kompatibel - Beregnet til brug med NuPAGE Novex 3-8% og 7% Tris-acetatgeler under denaturerende forhold
  • Kan også bruges med NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gels med NuPAGE MOPS Running Buffer og Novex 4% Tris-Glycin Gel, men for at opnå de bedste resultater med HMW-proteiner, brug altid NuPAGE Novex Tris-acetat geler
HiMark High Molecular Weight Protein Standard fås også i et præfarvet format.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: et hætteglas med 250 stkμ L
hver Opbevaringsbuffer: 250 mM Tris-HCl (pH 8,5), 0,5 mM EDTA, 50 mM DTT, 10 % glycerol, 2 % LDS, 0,2 mM Coomassie
G-250 og 0,175 mM Phenol °Red Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved -20 C
Antal markører 9
Klar til at indlæse Ja
Anbefalede applikationer Tris-acetat geler
Størrelsesområde 40 til 500 kDa
Til brug med (applikation) Tris-acetat-geler
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 500, 290, 240, 160, 116, 97, 66, 55, 40 kDa
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje HiMark
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE